Få mere at vide
Diisopropylfosforchloridat, TRC
Artikelnummer. 30383132
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383132 100 g
30372637 25 g
30375250 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD459400100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2574-25-6
Molekylær formel C6 H14 Cl O3 P
Molekylvægt (g/mol) 200.6
Synonym Phosphorochloridic acid, bis(1-methylethyl) ester, Isopropyl phosphorochloridate (6CI,7CI), Phosphorochloridic acid, diisopropyl ester (8CI), (Chlorodiisopropoxy)phosphine oxide, Diisopropyl chlorophosphate, Diisopropyl phosphorochloridate, Diisopropylphosphoryl chloride, Isopropyl phosphorochloridate ((C3H7O)2ClPO)
IUPAC navn 2-[klor(propan-2-yloxy)fosforyl] oxypropan
SMIL CC(C)OP(=O)(Cl)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl Phosphorochloridate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Formel vægt 200.0369