Få mere at vide
Diisopropylfosfit, TRC
Artikelnummer. 30375545
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30375545 1 g
1 options
Artikelnummer. 30375545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4593701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl Phosphite
CAS 1809-20-7
Molekylær formel C6H15O3P
Mængde 1 g
Synonym Diisopropyl Phosphonate, Phosphonic Acid Diisopropyl Ester, Phosphorous Acid Diisopropyl Ester, Phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Diisopropoxyphosphine Oxide, Diisopropyl Hydrogen Phosphite, O,O-Diisopropyl Phosphonate
InChI formel InChI=1S/C6H15O3P/c1-5(2)8-10(7)9-6(3)4/h5-7H,1-4H3
SMIL CC(C)OP(O)OC(C)C
IUPAC navn Dipropan-2-yl hydrogenfosfit
Molekylvægt (g/mol) 166.16
Formel vægt 166.0759