Få mere at vide
Diisopropylfosfit, 98%
Beskrivelse
Diisopropylphosphit anvendes som antislidsmøremiddeladditiv sammen med triphenylthiophosphat på T8 stål/Al2O3 keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
på T8 stål/Al2O3 keramik.
Opløselighed Opløseligt i
vand, chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl phosphite |
| Tæthed | 0.99 |
| Kogepunkt | 72 °C til 75 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 112 °C (234 °F) |
| Lineær formel | [(CH3)2CHO]2P(O)H |
| Brydningsindeks | 1.4075 |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, kloroform. |
| Formel vægt | 166.16 |
| Vis mere |