Få mere at vide
Diisopropylfosfit, 98%
Artikelnummer. 11470258
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470258 25 g 25g
11480258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23800.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1809-20-7 | C6H14O3P- | 165,149 g/mol
Diisopropylphosphit anvendes som antislidsmøremiddeladditiv sammen med triphenylthiophosphat på T8 stål/Al2O3 keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diisopropylphosphit anvendes som antislidsmøremiddeladditiv sammen med triphenylthiophosphat
på T8 stål/Al2O3 keramik.
Opløselighed Opløseligt i
vand, chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1809-20-7
Molekylær formel C6H14O3P-
Molekylvægt (g/mol) 165.149
MDL nummer MFCD00117905
InChI nøgle IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 21884976
IUPAC navn dipropan-2-ylphosphit
SMIL CC(C)OP([O-])OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl phosphite
Tæthed 0.99
Kogepunkt 72 °C til 75 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 112 °C (234 °F)
Lineær formel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brydningsindeks 1.4075
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, kloroform.
Formel vægt 166.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl phosphonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl phosphonate