Få mere at vide
Diisopropylphosphit, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10050810 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10050810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115261000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1809-20-7 | C6H15O3P | 166,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl phosphite
Navn note 98%
CAS 1809-20-7
Farve Farveløs
Tæthed 0.9970g/mL
Kogepunkt 71 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H15O3P
Lineær formel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brydningsindeks 1,4065 til 1,4085
MDL nummer MFCD00117905
Mængde 100 g
Beilstein 01, 363
Specifik vægtfylde 0.997
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, alkoholer og benzen
InChI nøgle IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OP([O-])OC(C)C
IUPAC navn dipropan-2-ylphosphit
Molekylvægt (g/mol) 166.16
PubChem CID 21884976
Formel vægt 166.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl phosphite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.