Få mere at vide
(+)-Diisopropyl L-Tartrat, TRC
Artikelnummer. 30376192
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30376192 250 g
1 options
Artikelnummer. 30376192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455325250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diisopropyl L-Tartrate
CAS 2217-15-4
Molekylær formel C10H18O6
Mængde 250 g
Synonym 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid 1,4-Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-DIPT, (+)-Tartaric acid diisopropyl ester, Bis(1-methylethyl) [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate, Diisopropyl (+)-L-tartrate, Diisopropyl (+)-tartrate, Diisopropyl (2R,3R)-tartrate, Diisopropyl L-(+)-tartrate, Diisopropyl L-tartrate, Diisopropyl R,R-tartrate, Diisopropyl tartrate, L-(+)-Diisopropyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester, L-DIPT
InChI formel InChI=1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
IUPAC navn dipropan-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Formel vægt 234.1103