Få mere at vide
(+)-Diisopropyl L-tartrate, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10134840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10134840 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10134840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212030250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diisopropyl L-tartrate
Navn note 99%
CAS 2217-15-4
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.11g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H18O6
Lineær formel {-CH(OH)CO2CH(CH3)2}2
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00064450
Mængde 25 g
Beilstein 03, 517
Fieser 13,276; 16,339; 12,493; 13,310
Specifik rotationstilstand +17.25° (20°C neat)
Specifik rotation +16° to +18.5° (20°C, 589nm) (neat)
Synonym +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
InChI nøgle XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
SMIL CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
IUPAC navn dipropan-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
Molekylvægt (g/mol) 234.248
PubChem CID 6453580
Formel vægt 234.25
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Viscous Liquid