Få mere at vide
(+)-Diisopropyl L-tarrat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Diisopropyl L-tartrate |
| Tæthed | 1.117 |
| Kogepunkt | 150 °C til 151 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1727863 |
| Optisk rotation | +16° (Pænt) |
| Formel vægt | 234.25 |
| Procent renhed | ≥98% |