Få mere at vide
(+)-Diisopropyl L-tarrat, 97%
Artikelnummer. 11468776
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468776 25 g 25g
11478776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16941.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
CAS: 2217-15-4 | C10H18O6 | 234,248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2217-15-4
Molekylær formel C10H18O6
Molekylvægt (g/mol) 234.248
MDL nummer MFCD00064450
InChI nøgle XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Synonym +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453580
IUPAC navn dipropan-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diisopropyl L-tartrate
Tæthed 1.117
Kogepunkt 150 °C til 151 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 25 g
Beilstein 1727863
Optisk rotation +16° (Pænt)
Formel vægt 234.25
Procent renhed ≥98%