Få mere at vide
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97%
Artikelnummer. 11465067
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11465067
Brand: Alfa Aesar™ B21960.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 83541-68-8
Molekylær formel C10H16O5
Molekylvægt (g/mol) 216.23
MDL nummer MFCD00274300
InChI nøgle DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonym diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMIL CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Diisopropyl-L-malate
Tæthed 1.055
Kogepunkt 236°C to 238°C
Mængde 100 g
IUPAC navn (2S)-2-(propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butanedioate
Formel vægt 218.25
Procent renhed 97%