Få mere at vide
Diisopropylketon, 98%
Artikelnummer. 11425313
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425313 500 g 500g
11415313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12875.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114,188 g/mol
2,4-dimethyl-3-pentanon bruges i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq ) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Det er en carbonylforbindelse, der bruges i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Isobutyron er et meget nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det er et mellemprodukt, der bruges til at forberedeα -arylketoner. Det bruges også i Grignard-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dimethyl-3-pentanon anvendes i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq ) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Det er en carbonylforbindelse, der bruges i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Isobutyron er et meget nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det er et mellemprodukt, der bruges til at forberedeα -arylketoner. Det bruges også i Grignard-reaktioner.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod antændelseskilder. Holdes væk fra elektrostatiske ladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-80-0
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00008918
InChI nøgle HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
IUPAC navn 2,4-dimethylpentan-3-on
SMIL CC(C)C(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl ketone
Smeltepunkt -69 °C
Tæthed 0.803
Kogepunkt 124 °C til 125 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Brydningsindeks 1.399
Mængde 500 g
FN nummer UN1224
Beilstein 773782
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i alkohol.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%