Få mere at vide
Diisopropylketon, 98%
Beskrivelse
2,4-dimethyl-3-pentanon bruges i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq ) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Det er en carbonylforbindelse, der bruges i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Isobutyron er et meget nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det er et mellemprodukt, der bruges til at forberedeα -arylketoner. Det bruges også i Grignard-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dimethyl-3-pentanon anvendes i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq ) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Det er en carbonylforbindelse, der bruges i en eksperimentel metode til at måle ligevægts isotopfraktioneringsfaktoren (α eq) for C-bundne H-stillinger, der støder op til carbonylgruppen i ketoner. Isobutyron er et meget nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det er et mellemprodukt, der bruges til at forberedeα -arylketoner. Det bruges også i Grignard-reaktioner.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod antændelseskilder. Holdes væk fra elektrostatiske ladninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl ketone |
| Smeltepunkt | -69 °C |
| Tæthed | 0.803 |
| Kogepunkt | 124 °C til 125 °C |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Brydningsindeks | 1.399 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 773782 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i alkohol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diisopropyl ketone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ketone