Få mere at vide
Diisopropylhydrazin-1,2-dicarboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051709
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051709 25 mg
30049783 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051709 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diisopropylhydrazin-1,2-dicarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Analyt- eller komponentnavne Diisopropyl Bicarbamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H16 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diisopropyl bicarbamate, Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate, Orlistat Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMIL CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl N-(propan-2-yloxycarbonylylamino)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 204,111 g/mol