missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisopropyl Fluorophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl Fluorophosphate |
| Mængde | 3 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| Formel vægt | 184.0665 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?