Få mere at vide
Diisopropylfluorfosfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316180 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10316180 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10316180 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 115230010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55-91-4 | C6H14FO3P | 184.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl fluorophosphate
CAS 55-91-4
Smeltepunkt -82.0°C
Tæthed 1.0550g/mL
Kogepunkt 62.0°C (9.0 mmHg)
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Ampul
Molekylær formel C6H14FO3P
Lineær formel [(CH3)2CHO]2P(O)F
Mængde 1 g
Merck Index 15,5222
Specifik vægtfylde 1.055
Synonym isoflurophate, diisopropyl fluorophosphate, diisopropylfluorophosphate, fluostigmine, isofluorphate, neoglaucit, diflupyl, dyflos, isoflurophosphate, diflurophate
Opløselighedsinformation Solubility in water: 14.5g/L in water (25°C)- decomposes. Other solubilities: soluble in vegetable oils,alcohols and ether,not very soluble in mineral oils
InChI nøgle MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OP(=O)(OC(C)C)F
IUPAC navn 2-[fluor(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan
Molekylvægt (g/mol) 184.15
PubChem CID 5936
ChEBI CHEBI:17941
Formel vægt 184.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl fluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.