Få mere at vide
(-)-Diisopropyl D-tartrate, 99%
Artikelnummer. 10626632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626632 10 g Glasflaske 10g
10712831 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211180100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62961-64-2
Molekylær formel C10H18O6
Molekylvægt (g/mol) 234.25
MDL nummer MFCD00008876
InChI nøgle XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Synonym diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
PubChem CID 112972
IUPAC navn dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Diisopropyl D-tartrate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 275°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Brydningsindeks 1.4380 to 1.44
Mængde 10 g
Fieser 13,276
Specifik vægtfylde 1.11
Specifik rotationstilstand −17.25° (20°C neat)
Specifik rotation -17.25
Formel vægt 234.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske