Få mere at vide
(-)-Diisopropyl D-tartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493597
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493597 25 g 25g
11403607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17362.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62961-64-2
Molekylær formel C10H18O6
Molekylvægt (g/mol) 234.248
MDL nummer MFCD00008876
InChI nøgle XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Synonym diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
PubChem CID 112972
IUPAC navn dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Diisopropyl D-tartrate
Tæthed 1.117
Kogepunkt 150°C to 151°C (11 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 25 g
Beilstein 5265431
Optisk rotation −16° (Neat)
Formel vægt 234.25
Procent renhed 98%