Få mere at vide
Diisopropylcyanomethylphosphonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl Cyanomethylphosphonate |
| CAS | 21658-95-7 |
| Molekylær formel | C8H16NO3P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Diisopropyl Phosphonoacetonitrile, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Diisopropyl Ester, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16NO3P/c1-7(2)11-13(10,6-5-9)12-8(3)4/h7-8H,6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C |
| IUPAC navn | 2-di(propan-2-yloxy)fosforylacetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.19 |
| Formel vægt | 205.0868 |