Få mere at vide
Diisopropylcyanomethylphosphonat, 97%
Artikelnummer. 11499687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499687 5 g 5g
11409697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22163.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21658-95-7 | C8H16NO3P | 205,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21658-95-7
Molekylær formel C8H16NO3P
Molekylvægt (g/mol) 205.194
MDL nummer MFCD00009812
InChI nøgle MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 88997
IUPAC navn 2-di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril
SMIL CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Tæthed 1.039
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (0,08 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 5 g
FN nummer UN2927
Beilstein 1946176
Formel vægt 205.19
Procent renhed 97%