missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisopropyl Cromoglicate, Mikromol™
Beskrivelse
Diisopropyl Cromoglicate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl Cromoglicate |
| CAS | 2726144-87-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diisopropyl Cromoglicate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H28 O11 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diisopropyl Cromoglicate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28O11/c1-15(2)37-28(33)24-11-18(31)26-20(7-5-9-22(26)39-24)35-13-17(30)14-36-21-8-6-10-23-27(21)19(32)12-25(40-23)29(34)38-16(3)4/h5-12,15-17,30H,13-14H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OC(C)C)cccc2O1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 5-[2-hydroxy-3-(4-oxo-2-propan-2-yloxycarbonylchromen-5-yl)oxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?