missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisopropyl Carbonate (Stabilized with Calcium Carbonate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl Carbonate |
| CAS | 6482-34-4 |
| Molekylær formel | C7H14O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Carbonic Acid Diisopropyl Ester, Bis-2-propyl Carbonate, Diisopropyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)9-7(8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | dipropan-2-yl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.18 |
| Formel vægt | 146.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?