Få mere at vide
Diisopropylbromomethylphosfonat, 97 %
Artikelnummer. 11373227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373227 25 g 25g
11363227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13763.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98432-80-5 | C7H16BrO3P | 259,08 g/mol
Diisopropylbrommethylphosphonat, bruges som et organophosphor-mellemprodukt. Det bruges også som et biokemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diisopropylbrommethylphosphonat, bruges som et organophosphor-mellemprodukt. Det bruges også som et biokemisk reagens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98432-80-5
Molekylær formel C7H16BrO3P
Molekylvægt (g/mol) 259.08
MDL nummer MFCD00236036
InChI nøgle JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
PubChem CID 4366885
IUPAC navn 2-[brommethyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan
SMIL CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl bromomethylphosphonate
Kogepunkt 80 °C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.4495
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4740388
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 259.09
Procent renhed 97%