Få mere at vide
Diisopropyl Azodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30381159
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30381159 100 g
1 options
Artikelnummer. 30381159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455240100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl Azodicarboxylate
CAS 2446-83-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8H14N2O4
Mængde 100 g
Synonym 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
SMIL CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.0954
Procent renhed >95