Få mere at vide
Diisopropylazodicarboxylat, 94%
Beskrivelse
Diisopropylazodicarboxylat bruges som et vigtigt reagens i produktionen af mange organiske forbindelser. Det bruges i forbindelse med triphenylphosphin i Mitsunobu-reaktionen af alkoholer, syrer og amider. Det fungerer som reaktant ved fremstilling af chromener, der ligner klassiske cannabinoider, norbornen-baserede guanidinrige polymerer og acceptor-donor-acceptor organiske farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diisopropylazodicarboxylat bruges som et vigtigt reagens i produktionen af mange organiske forbindelser. Det bruges i forbindelse med triphenylphosphin i Mitsunobu-reaktionen af alkoholer, syrer og amider. Det fungerer som reaktant ved fremstilling af chromener, der ligner klassiske cannabinoider, norbornen-baserede guanidinrige polymerer og acceptor-donor-acceptor organiske farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer og metalsalte. Nedbrydes voldsomt ved eller over: 100 0 C.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl azodicarboxylate |
| Smeltepunkt | 3 °C til 5 °C |
| Tæthed | 1.027 |
| Kogepunkt | 74 °C til 75 °C (0,3 mmHg) |
| Flammepunkt | 160 °C (320 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1912326 |
| Mehr anzeigen |