Få mere at vide
Diisopropylazodicarboxylat, 94%
Artikelnummer. 11318405
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318405 25 g 25g
11328405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10386.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.01 DKK
    360.65 DKK / 25g
    Spare 39.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202,21 g/mol
Diisopropylazodicarboxylat bruges som et vigtigt reagens i produktionen af mange organiske forbindelser. Det bruges i forbindelse med triphenylphosphin i Mitsunobu-reaktionen af alkoholer, syrer og amider. Det fungerer som reaktant ved fremstilling af chromener, der ligner klassiske cannabinoider, norbornen-baserede guanidinrige polymerer og acceptor-donor-acceptor organiske farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diisopropylazodicarboxylat bruges som et vigtigt reagens i produktionen af mange organiske forbindelser. Det bruges i forbindelse med triphenylphosphin i Mitsunobu-reaktionen af alkoholer, syrer og amider. Det fungerer som reaktant ved fremstilling af chromener, der ligner klassiske cannabinoider, norbornen-baserede guanidinrige polymerer og acceptor-donor-acceptor organiske farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer og metalsalte. Nedbrydes voldsomt ved eller over: 100 0 C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2446-83-5
Molekylær formel C8H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD00008875
InChI nøgle VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC navn propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
SMIL CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl azodicarboxylate
Smeltepunkt 3 °C til 5 °C
Tæthed 1.027
Kogepunkt 74 °C til 75 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.42
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1912326
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 202.21
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl azodicarboxylate