Få mere at vide
Diisopropylazodicarboxylat, 94%
Artikelnummer. 10570812 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10570812 5 g 5g
10329040 25 g 25g
10091781 100 g 100g
15194027 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10570812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327560050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX Bond Formation (Halogen), Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2446-83-5
Molekylær formel C8H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD00008875
InChI nøgle VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Synonym z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC navn propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
SMIL CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl azodicarboxylate
Navn note 94%
Smeltepunkt 3.0°C to 5.0°C
Farve Orange-gul til rød
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4180 to 1.4220
Mængde 5 g
Fieser 17,39
Merck Index 15,3217
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 202.21
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.