Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl azodicarboxylate |
| Navn note | 94% |
| Smeltepunkt | 3,0 °C til 5,0 °C |
| Farve | Orange-gul til rød |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Kogepunkt | 75,0 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | 106 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 92% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- Diisopropyl azodicarboxylate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.