Få mere at vide
Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051004
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051004 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051004 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate
CAS 627510-49-0
Analyt- eller komponentnavne Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H30 N5 O5 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phosphonic acid, [[(1R)-2-[6-(benzoylamino)-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
InChI formel InChI=1S/C22H30N5O5P/c1-15(2)31-33(29,32-16(3)4)14-30-17(5)11-27-13-25-19-20(23-12-24-21(19)27)26-22(28)18-9-7-6-8-10-18/h6-10,12-13,15-17H,11,14H2,1-5H3,(H,23,24,26,28)/t17-/m1/s1
SMIL CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OC(C)C
IUPAC navn N-[9-[(2R)-2-(diisopropoxyphosphorylmethoxy)propyl]purin-6-yl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 475.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 475.1985 g/mol