Få mere at vide
Diisopropanolamin, TRC
Artikelnummer. 30385466
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30385466 250 g
1 options
Artikelnummer. 30385466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447000250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-propanol)amine
CAS 110-97-4
Molekylær formel C6 H15 N O2
Mængde 250 g
Synonym 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963
InChI formel InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC(O)CNCC(C)O
IUPAC navn 1-(2-hydroxypropylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 133.189
Formel vægt 133.1103