Få mere at vide
Diisopropanolamine, 99%
Artikelnummer. 10687274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687274 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10259640 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407800025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-97-4
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00004531
InChI nøgle LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
IUPAC navn 1-[(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMIL CC(O)CNCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropanolamine
Navn note 99%
Smeltepunkt 33°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0038g/mL
Kogepunkt 249°C to 250°C
Flammepunkt 126°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 % min. (Total base)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CHOHCH2)2NH
Brydningsindeks 1.4615 to 1.4635
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 3214
Specifik vægtfylde 1.0038
Opløselighedsinformation Solubility in water: 870g/L (20°C)
Viskositet 84.19 mPa.s (60°C)
Formel vægt 133.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropanolamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.