Få mere at vide
Diisopropanolamin, 98+%, summen af isomerer
Beskrivelse
Bis(2-hydroxypropyl)amin (Diisopropanolamin) bruges til at studere dens virkninger på cholinoptagelse og fosfolipidsyntese i ovarie hos kinesisk hamster (CHO ) celler. Det er et alsidigt kemikalie, der er meget udbredt som emulgator, stabilisator, overfladeaktivt middel og kemisk byggesten. Det kan neutralisere pH, fungere som en buffer (stabilisere pH) eller tilføje basicitet (alkalinitet) til en opløsning. Vigtige anvendelser omfatter produkter til personlig pleje, metalbearbejdningsprodukter og naturgasrensning. Diisopropanolamin bruges også i belægninger, malingfjernere, papir, fotografiske mellemprodukter, plast, polyurethaner og tekstiler. Det bruges ofte til at neutralisere fedtsyrer og sulfonsyrebaserede overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bis(2-hydroxypropyl)amin (Diisopropanolamin) bruges til at studere dens virkninger på cholinoptagelse og fosfolipidsyntese i kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler. Det er et alsidigt kemikalie, der er meget udbredt som emulgator, stabilisator, overfladeaktivt middel og kemisk byggesten. Det kan neutralisere pH, fungere som en buffer (stabilisere pH) eller tilføje basicitet (alkalinitet) til en opløsning. Vigtige anvendelser omfatter produkter til personlig pleje, metalbearbejdningsprodukter og naturgasrensning. Diisopropanolamin bruges også i belægninger, malingfjernere, papir, fotografiske mellemprodukter, plast, polyurethaner og tekstiler. Det bruges ofte til at neutralisere fedtsyrer og sulfonsyrebaserede overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand 20 °C 870g/L. Blandbar i alkohol.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, vand/fugt og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropanolamine |
| Navn note | Sum af isomerer |
| Smeltepunkt | 38 °C til 45 °C |
| Tæthed | 1.004 |
| Kogepunkt | 249 °C til 250 °C |
| Flammepunkt | 130 °C (266 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 605363 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diisopropanolamine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropanolamine