Få mere at vide
(+)-Diisopinocampheylchloroborane, 1.8M solution in hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10350134 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10553044 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388421000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112246-73-8 , 80-56-8 , 71-43-2 , 64742-89-8
Molekylær formel C20H34BCl
Molekylvægt (g/mol) 320.75
MDL nummer MFCD00074808
InChI nøgle PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
Synonym +-b-chlorodiisopinocamphenylborane
PubChem CID 133124869
IUPAC navn chlor-bis[(3R,4S,5R)-4,6,6-trimethyl-3-bicyclo[3.1.1]heptanyl]boran
SMIL C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Diisopinocampheylchloroborane
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 320.77