missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisopentyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 306.1831 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?