Få mere at vide
Diisopentyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30179292
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179292 250 mg
30179632 1 g
30179095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455230250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-50-5
Molekylær formel C18 H26 O4
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Synonym Phthalic Acid, Bis-isopentyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(3-methylbutyl) ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(3-methylbutyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisopentyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, Diisopentyl phthalate, NSC 17070, Palatinol DIPP
IUPAC navn bis(3-methylbutyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
Formel vægt 306.1831
Procent renhed >95%