Få mere at vide
Diisopentyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester D4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 310.2082 |