Få mere at vide
Diisopentyl Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopentyl Oxalate |
| CAS | 2051-00-5 |
| Molekylær formel | C12H22O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester, Diisoamyl Oxalate, NSC 7954, Diisopentyl Oxalic Acid Ester, Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)5-7-15-11(13)12(14)16-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CCOC(=O)C(=O)OCCC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vægt | 230.1518 |