missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diisopentyl Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30373966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30373966 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4552482.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diisopentyl Oxalate
CAS 2051-00-5
Molekylær formel C12H22O4
Mængde 2.5 g
Synonym 1,2-Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester, Diisoamyl Oxalate, NSC 7954, Diisopentyl Oxalic Acid Ester, Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)5-7-15-11(13)12(14)16-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
SMIL CC(C)CCOC(=O)C(=O)OCCC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.