missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisononyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| CAS | 1332965-90-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26 2H4 H38 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(7-methyloctyl) ester, Diisononyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3/i11D,12D,17D,18D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c1[2H] |
| IUPAC navn | bis(7-methyloctyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.63 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?