Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Diisoheptylphthalat | 71888-89-6 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisoheptyl phthalate |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| CAS | 71888-89-6, 75-09-2 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C22H34O4 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | RKELNIPLHQEBJO-UHFFFAOYSA-N |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methylene Chloride |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Single Component Standard
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 1,2-benzenedicarboxylicacid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug