missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisoheptyl Phthalate (mixture of C7 isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 222.0892 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?