Tekniske data
| CAS | 26761-40-0 |
| Kogeområde | 64°C |
| Tæthed | 0.79g/cm3 |
| Kogepunkt | 64°C |
| Molekylær formel | C28H46O4 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | diisodecyl phthalate, bis 8-methylnonyl phthalate, plasticized ddp, palatinol z, vestinol dz, didp plasticizer, bis isodecyl phthalate, di i-decyl phthalate, di-iso-decyl phthalate, sicol 184 |
| InChI nøgle | ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.67 |
| PubChem CID | 33599 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diisodecyl phthalate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol