Få mere at vide
Diisobutyldimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238325
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
32238325 100 mL
1 options
Artikelnummer. 32238325 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147200100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutyldimethoxysilane
CAS 17980-32-4
Smeltepunkt <-78°C
Tæthed 0.863 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 188°C (1025 hPa)
Flammepunkt 62°C
Mængde 100 mL
Synonym Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor, Diisobutyldimethoxysilane
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Grad Not Available