Få mere at vide
Diisobutyldimethoxysilane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30795367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30795367 5 g 5g
30788704 25 g 25g
30794985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30795367 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1251245g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutyldimethoxysilane
CAS 17980-32-4
Molekylær formel C10H24O2Si
MDL nummer MFCD00236510
Mængde 5 g
SMIL CO[Si](CC(C)C)(CC(C)C)OC
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Procent renhed 98%