Få mere at vide
Diisobutylamin, TRC
Artikelnummer. 30381128
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30381128 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30381128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4465382.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutylamine
CAS 110-96-3
Molekylær formel C8 H19 N
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine (ACI), Diisobutylamine (6CI, 8CI), Di-iso-butylamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
SMIL CC(C)CNCC(C)C
IUPAC navn 2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Formel vægt 129.1517