Få mere at vide
Diisobutylamin, 99%
Artikelnummer. 11378276
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378276 100 mL 100ml
11388276 500 mL 500ml
11398276 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15495.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130,25 g/mol
Diisobutylamin blev brugt til at studere virkningen af achiral amin på hydrogenering af ethylpyruvat over cinchonidin-Pt/Al2O3 katalysatorsystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diisobutylamin blev brugt til at studere virkningen af achiral amin på
hydrogenering af ethylpyruvat over cinchonidin-Pt/Al2O3 katalysatorsystem.
Opløselighed Opløseligt i
vand 5 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-96-3
Molekylær formel C8H20N
Molekylvægt (g/mol) 130.25
MDL nummer MFCD00008930
InChI nøgle OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Synonym diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
IUPAC navn 2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amin
SMIL CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutylamine
Smeltepunkt -77°C
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Mængde 100 mL
FN nummer UN2361
Beilstein 1209251
Formel vægt 129.25
Procent renhed 99%