Få mere at vide
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464875
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464875 500 mL 500ml
11369208 50 mL 50ml
15454875 100 mL 100ml
11359208 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15464875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042591.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-15-7
MDL nummer MFCD00008928
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutylaluminum hydride
Farve Farveløs
Tæthed 0.805 g/mL
Kogepunkt ∼110°C
Flammepunkt 4°C (40°F)
Emballage ChemSeal™ flasker
Lineær formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
Mængde 500 mL
FN nummer UN3399
Beilstein 4123663
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 142.22
Fysisk form Væske