Få mere at vide
Diisobutylaluminiumhydrid, 1M opløsning i hexan, AcroSeal™
Artikelnummer. 10368003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
400 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368003 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10309812 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10002410 400 mL AcroSeal™ Glasflaske 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10368003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183798000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre, Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisobutylaluminium hydride
Navn note 1M-opløsning i hexan
CAS 1191-15-7, 110-54-3
Smeltepunkt -70,0 °C
Tæthed 0.7010g/mL
Flammepunkt −23 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H19Al
Lineær formel [(CH3)2CHCH2]2AlH
MDL nummer MFCD00008928
Mængde 800 mL
Beilstein 04, IV, 4400
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Merck Index 15, 3212
Specifik vægtfylde 0.701
Synonym DIBAL-H
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Molekylvægt (g/mol) 142.22
Formel vægt 142.22
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P302+P334-VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Diisobutylaluminum hydride