Få mere at vide
Diisobutylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30386444
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386444 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30386444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45521010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-iso-butyl ester
CAS 84-69-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H22 O4
Mængde 10 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
SMIL CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
IUPAC navn bis(2-methylpropyl) benzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 278.34
Formel vægt 278.1518
Procent renhed >95%