Få mere at vide
Diisobutyl Ketone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870641
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15870641 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15870641 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 108-83-8
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 163°C to 173°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
MDL nummer MFCD00008940
Mængde 1 L
Synonym Diisobutyl ketone, Di-iso-butyl ketone, 2,6-Dimethyl-4-heptanone, Isobutyl ketone, Diisobutyl ketone
Molekylvægt (g/mol) 142.24