Få mere at vide
Diisobutylketon, ekstra ren, Scharlab
Beskrivelse
- Ekstra ren
- Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-heptanon, Isobutylketon
- Molekylformel: C 9 H 18 0
- Molmasse: 142,24 g/mol
- CAS: 108-83-8
- EIN ECS nr.: 203-620-1
- Opløselighed i vand (20 °C): 0,5g/l
- Antændelsestemperatur: 345 °C
- Damptryk: (20 °C) 2,6hPa
- Samlet isomerindhold (GC): Min 98 %
- Fri syre (som CH3COOH): Max 0,01%
- Kobber (Cu): Maks. 0,00002 %
- Jern (Fe): Maks. 0,00005 %
- Bly (Pb): Maks. 0,00002 %
- Nikkel (Ni): Maks. 0,00002 %
- Rester ved fordampning: Maks. 0,005 %
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 108-83-8 |
| Smeltepunkt | -46 °C |
| Tæthed | 0,81 g/cm3 |
| Kogepunkt | 168 °C |
| Flammepunkt | 49 °C |
| Molekylær formel | C9H18O |
| Brydningsindeks | 1,4143 ved 20 °C |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk |
| InChI nøgle | PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diisobutyl ketone, extra pure
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i